Ethyl-2-nitrobenzoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid ethyl ester
A19994.14
A19994.22
A19994.14EA
85.44
EUR
A19994.14
A19994.22
Ethyl-2-nitrobenzoate ≥97%
Ethyl-2-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 610-34-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 172-174°/18mm
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00014696
Vzorec:
C₉H₉NO₄ Mw: 195.17 Teplota varu: 172…174 °C (18 mmHg) Teplota tavenia: 26…30 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014696 Číslo CAS: 610-34-4 EINECS: 210-220-0 |