Tlačiť
Methyl-N-methylanthranilate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W271802-1KG-K W271802-5KG-K
SIALW271802-1KG-KEA 298.03 EUR
SIALW271802-1KG-K SIALW271802-5KG-K
Methyl-N-methylanthranilate, Sigma-Aldrich®
Methyl-N-methylanthranilate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Hustota: 1,12 g/cm³ (15 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017183
Číslo CAS: 85-91-6
EINECS: 201-642-6