Tlačiť
Methyl-4-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 4-aminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
274186-100G 274186-25G 274186-5G
SIAL274186-100GEA 417.17 EUR
SIAL274186-100G SIAL274186-25G SIAL274186-5G
Methyl-4-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-aminobenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 299 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 106…107 °C
Hustota: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007891
Číslo CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7