Tlačiť
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-aminobenzoate
A11715.14 A11715.22 A11715.36
A11715.14EA 82.23 EUR
A11715.14 A11715.22 A11715.36
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Methyl-4-aminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 619-45-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 775913
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 299 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 110…114 °C
Hustota: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007891
Číslo CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7