Tlačiť
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-aminobenzoate
235280250 235281000
ACRO235280250EA 84.64 EUR
ACRO235280250 ACRO235281000
Methyl-4-aminobenzoate 98%
Methyl-4-aminobenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 299 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 110…113 °C
Hustota: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007891
Číslo CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %