Tlačiť
Benzokain, powder_crystalline_white
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
Synonymá: Ethyl 4-aminobenzoate, Aethoform
0215796790 0215796780
ICNA0215796790EA 698.58 EUR
ICNA0215796790 ICNA0215796780
Benzokain, powder_crystalline_white
Benzokain
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Mw: 165.19
Teplota varu: 311
Teplota tavenia: 88…93 °C
Teplota vzplanutia: 112
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007892
Číslo CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087