Tlačiť
Methyl-3-aminobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-aminobenzoate
A14766.06 A14766.14 A14766.22 AB114527.0100 AB114527.0025
A14766.06EA 68.19 EUR
A14766.06 A14766.14 A14766.22 ABCRAB114527.0100 ABCRAB114527.0025
Methyl-3-aminobenzoate ≥98%
Methyl-3-aminobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 4518-10-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 1101468
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 120 °C (0,7 mmHg)
Teplota tavenia: 49…53 °C
Hustota: 1,232
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017102
Číslo CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5