Tlačiť
Ethyl-3-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
E10505-5G E10505-25G
SIALE10505-5GEA 37.63 EUR
SIALE10505-5G SIALE10505-25G
Ethyl-3-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-aminobenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 172 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,173 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00007794
Číslo CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9