Ethyl-3-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
E10505-5G
E10505-25G
SIALE10505-5GEA
37.63
EUR
SIALE10505-5G
SIALE10505-25G
Ethyl-3-aminobenzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-aminobenzoate
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Teplota varu: 172 °C (1013 hPa) Hustota: 1,173 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00007794 Číslo CAS: 582-33-2 EINECS: 209-482-9 |