Tlačiť
Ethyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242101-10KG-K W242101-1KG-K
SIALW242101-10KG-KEA 1268.75 EUR
SIALW242101-10KG-K SIALW242101-1KG-K
Ethyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Ethyl anthranilate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 268 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00007711
Číslo CAS: 87-25-2
EINECS: 201-735-1