Tlačiť
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E24905-100G E24905-500G E24905-5G
SIALE24905-100GEA 176.9 EUR
SIALE24905-100G SIALE24905-500G SIALE24905-5G
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Mw: 193.25
Teplota varu: 112 °C (0.02 mmHg)
Teplota tavenia: 63…65 °C
Hustota: 1.0099 g/cm³ (99.7 °C)
Číslo MDL: MFCD00009115
Číslo CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3