Tlačiť
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
118400050 118401000 118405000
ACRO118400050EA 27.88 EUR
ACRO118400050 ACRO118401000 ACRO118405000
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate 99+%
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Mw: 193.25
Teplota varu: 112
Teplota tavenia: 62…65 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009115
Číslo CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0 °C)
Sensitivity Passes test