Tlačiť
Ethylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Benzoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242209-10KG-K W242209-1KG-K W242209-25KG-K
SIALW242209-10KG-KEA 0 EUR
SIALW242209-10KG-K SIALW242209-1KG-K SIALW242209-25KG-K
Ethylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzoát
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 415 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009109
Číslo CAS: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802