Tlačiť
Ethylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Benzoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
E12907-100G E12907-500G E12907-5G
SIALE12907-100GEA 34.86 EUR
SIALE12907-100G SIALE12907-500G SIALE12907-5G
Ethylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzoát
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 415 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009109
Číslo CAS: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802