Tlačiť
Isopentyl benzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205818-10KG-K W205818-1KG-K
SIALW205818-10KG-KEA 629.36 EUR
SIALW205818-10KG-K SIALW205818-1KG-K
Isopentyl benzoate, Sigma-Aldrich®
Isopentyl benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026515
Číslo CAS: 94-46-2
EINECS: 202-334-4