Tlačiť
3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dihydroxybenzoic hydrazide
L11471.06 L11471.14
L11471.06EA 74.61 EUR
L11471.06 L11471.14
3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
3,5-Dihydroxybenzhydrazide
Purity: 98% CAS No.: 7732-32-3 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 256-257° Beilstein Reference: 2642968
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Teplota tavenia: 256…257 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017066
Číslo CAS: 7732-32-3