4-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
A12702.14
A12702.22
A12702.36
A12702.14EA
55.28
EUR
A12702.14
A12702.22
A12702.36
4-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
4-Hydroxybenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 5351-23-5
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 473052
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Mw: 152.15 Teplota varu: 370 Teplota tavenia: ∼ 267 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007605 Číslo CAS: 5351-23-5 EINECS: 226-326-5 |