Tlačiť
3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
L04357.06 L04357.03
L04357.06EA 120.97 EUR
L04357.06 L04357.03
3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
3-Hydroxybenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 5818-06-4 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 157-159° Beilstein Reference: 638933
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 157…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014759
Číslo CAS: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1