Tlačiť
Salicylhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxybenzoic acid hydrazide, Salicylohydrazide, 2-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, Salicylic acid hydrazide, 2-Hydroxybenzohydrazide, 2-Hydroxybenzhydrazide, 2-Hydroxybenzoic hydrazide
A14218.14 A14218.22
A14218.14EA 82.11 EUR
A14218.14 A14218.22
Salicylhydrazide ≥98%
Salicylhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 936-02-7 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 146-149° Beilstein Reference: 472355
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 146…149 °C
Hustota: 1.424 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007599
Číslo CAS: 936-02-7
EINECS: 213-311-3