m-Anisohydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Methoxybenzohydrazide, 3-Methoxybenzene-1-carbohydrazide, m-Anisic hydrazide, 3-Anisohydrazide, 3-Methoxybenzhydrazide, 3-Methoxybenzoic acid hydrazide, 3-Methoxybenzoic hydrazide
B20956.06
B20956.14
B20956.06EA
34.53
EUR
B20956.06
B20956.14
m-Anisohydrazide ≥98%
m-Anisohydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 5785-06-8
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 2092135
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ Mw: 166.18 Teplota tavenia: 90…94 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00007601 Číslo CAS: 5785-06-8 EINECS: 227-310-0 |