Tlačiť
4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrobenzoic hydrazide
A18016.09 A18016.18
A18016.09EA 98.54 EUR
A18016.09 A18016.18
4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
4-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 636-97-5 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: ca 216° dec. Beilstein Reference: 519882
Vzorec: C₇H₇N₃O₃
Mw: 181.15
Teplota tavenia: ∼ 216 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007604
Číslo CAS: 636-97-5
EINECS: 211-271-1