Tlačiť
3-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitrobenzoic hydrazide
B20800.06 B20800.14
B20800.06EA 40.02 EUR
B20800.06 B20800.14
3-Nitrobenzhydrazide ≥98%
3-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 618-94-0 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 645512
Vzorec: C₇H₇N₃O₃
Mw: 181.15
Teplota tavenia: 152…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017059
Číslo CAS: 618-94-0
EINECS: 210-572-5