3-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Nitrobenzoic hydrazide
B20800.06
B20800.14
B20800.06EA
40.02
EUR
B20800.06
B20800.14
3-Nitrobenzhydrazide ≥98%
3-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 618-94-0
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 645512
Vzorec:
C₇H₇N₃O₃ Mw: 181.15 Teplota tavenia: 152…155 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017059 Číslo CAS: 618-94-0 EINECS: 210-572-5 |