Tlačiť
Anthranilohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Aminobenzoic hydrazide, 2-Aminobenzoic acid hydrazide, 2-Aminobenzohydrazide, 2-Aminobenzoylhydrazide, Anthraniloyl Hydrazine, 2-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 2-Aminobenzhydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ100
565490-10G 565490-50G
SIAL565490-10GEA 0 EUR
SIAL565490-10G SIAL565490-50G
Anthranilohydrazide, Sigma-Aldrich®
Anthranilohydrazide
Vzorec: C₇H₉N₃O
Teplota varu: 378 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 123 °C
Číslo MDL: MFCD00017056
Číslo CAS: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7