Tlačiť
Anthranilohydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminobenzoic hydrazide, 2-Aminobenzoic acid hydrazide, 2-Aminobenzohydrazide, 2-Aminobenzoylhydrazide, Anthraniloyl Hydrazine, 2-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 2-Aminobenzhydrazide
A10805.09 A10805.18
A10805.09EA 67.29 EUR
A10805.09 A10805.18
Anthranilohydrazide ≥98%
Anthranilohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 1904-58-1 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 742811
Vzorec: C₇H₉N₃O
Mw: 151.17
Teplota varu: 378
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017056
Číslo CAS: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7