Benzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Benzoylhydrazine, Benzoic acid hydrazide, Benzohydrazide, Benzoic hydrazide
A12268.14
A12268.22
A12268.36
AB113863.0500
A12268.14EA
33.29
EUR
A12268.14
A12268.22
A12268.36
ABCRAB113863.0500
Benzhydrazide ≥98%
Benzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 613-94-5
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 471797
Vzorec:
C₇H₈N₂O Mw: 136.15 Teplota tavenia: 113…117 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007596 Číslo CAS: 613-94-5 EINECS: 210-363-9 |