Tlačiť
Benzamid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
135828-5G 135828-100G
SIAL135828-5GEA 34.94 EUR
SIAL135828-5G SIAL135828-100G
Benzamid, Sigma-Aldrich®
Benzamid
Vzorec: C₇H₇NO
Teplota varu: 288 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 124 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007968
Číslo CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059