Tlačiť
Benzamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Benzoic acid amide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02191.0005 8.02191.0250
8.02191.0005EA 30.73 EUR
8.02191.0005 8.02191.0250
Benzamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzamid
Vzorec: C₇H₇NO
Teplota varu: 288 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 124 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007968
Číslo CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 13 g/l (25°C)
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 550 kg/m3
Bulk Density 550 kg/m3
Vapor Pressure 0.000056 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 500°C
Synonyms Benzoic acid amide
Hill Formula C7H7NO
Chemical Formula C6H5CONH2