Tlačiť
Benzamid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
159331000 159335000 159330025
ACRO159331000EA 39.55 EUR
ACRO159331000 ACRO159335000 ACRO159330025
Benzamid 99%
Benzamid
Vzorec: C₇H₇NO
Teplota varu: 228 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 125…129 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007968
Číslo CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm