Tlačiť
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
147532-100G 147532-10G 147532-25G 147532-500G
SIAL147532-100GEA 502.21 EUR
SIAL147532-100G SIAL147532-10G SIAL147532-25G SIAL147532-500G
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, Sigma-Aldrich®
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Vzorec: C₉H₃Cl₃O₃
Teplota varu: 312 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 34…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000679
Číslo CAS: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
OSN: 3261
ADR: 8,II