Tlačiť
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
164371000 164370050 164375000
ACRO164371000EA 413.16 EUR
ACRO164371000 ACRO164370050 ACRO164375000
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride 98%
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Vzorec: C₉H₃Cl₃O₃
Teplota varu: 180 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 34,5…36 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000679
Číslo CAS: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)