Tlačiť
Terephthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
120871-1KG 120871-250G 120871-5G
SIAL120871-1KGEA 167.67 EUR
SIAL120871-1KG SIAL120871-250G SIAL120871-5G
Terephthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Terephthaloyl dichloride
Vzorec: C₈H₄Cl₂O₂
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 82…83 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Číslo MDL: MFCD00000693
Číslo CAS: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
OSN: 3261
ADR: 8,II