Tlačiť
3-Anisoyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212970050 212970250 212971000
ACRO212970050EA 46.53 EUR
ACRO212970050 ACRO212970250 ACRO212971000
3-Anisoyl chloride 99%
3-Anisoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Teplota varu: 123…125 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,214 g/cm³
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000673
Číslo CAS: 1711-05-3
EINECS: 216-975-2
OSN: 1729
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %