Tlačiť
2-Anisoyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22784.06 B22784.14 B22784.22
B22784.06EA 65.38 EUR
B22784.06 B22784.14 B22784.22
2-Anisoyl chloride ≥97%
2-Anisoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 21615-34-9 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 84°(184°F) Refractive Index: 1.5724 Boiling Point: 128-129°/8mm Beilstein Reference: 607605 UN No.: 1729 MDL No.: MFCD00000664
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Teplota varu: 128…129 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,146
Teplota vzplanutia: 84 °C (184 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000664
Číslo CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
OSN: 1729
ADR: 8,II