3,5-Dinitrobenzoylchlorid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16729.22
A16729.14
A16729.22EA
195.75
EUR
A16729.22
A16729.14
3,5-Dinitrobenzoylchlorid ≥98%
3,5-Dinitrobenzoylchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 99-33-2
Molecular Formula: C7H3ClN2O5
Formula Weight: 230.57
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 196°/12mm
Merck Reference: 14,3277
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007248
Vzorec:
C₇H₃ClN₂O₅ Teplota varu: 196 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 67…70 °C Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00007248 Číslo CAS: 99-33-2 EINECS: 202-750-6 OSN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,3277 |