Tlačiť
4-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: p-Nitrobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
112208-250G 112208-500G 112208-50G
SIAL112208-250GEA 129.56 EUR
SIAL112208-250G SIAL112208-500G SIAL112208-50G
4-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Teplota varu: 278 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 97…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007345
Číslo CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687