Tlačiť
4-Nitrobenzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: p-Nitrobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06772.0005 8.06772.0250
8.06772.0005EA 30.69 EUR
8.06772.0005 8.06772.0250
4-Nitrobenzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Teplota varu: 278 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 97…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007345
Číslo CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 185.56 g/mol
Boiling Point 155 °C (20 hPa)