Tlačiť
4-Nitrobenzoylchlorid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Nitrobenzoyl chloride
150430050 150431000 150432500 150435000
ACRO150430050EA 36.58 EUR
ACRO150430050 ACRO150431000 ACRO150432500 ACRO150435000
4-Nitrobenzoylchlorid 98%
4-Nitrobenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Teplota varu: 202…205 °C (105 mmHg)
Teplota tavenia: 70…74 °C
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007345
Číslo CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
OSN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %