Tlačiť
3-Nitrobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Nitrobenzoyl chloride
A10579.0B A10579.18 A10579.30
A10579.0BEA 0 EUR
A10579.0B A10579.18 A10579.30
3-Nitrobenzoyl chloride ≥98%
3-Nitrobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 121-90-4 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 276-278° dec. Beilstein Reference: 777186 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007247
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Teplota varu: 276…278 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 31…35 °C
Hustota: 1,42
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007247
Číslo CAS: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
OSN: 3261
ADR: 8,II