Tlačiť
2-Nitrobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
322717-25G 322717-5G
SIAL322717-25GEA 169.27 EUR
SIAL322717-25G SIAL322717-5G
2-Nitrobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Teplota varu: 275 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 25 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007131
Číslo CAS: 610-14-0
EINECS: 210-206-4
OSN: 3261
ADR: 8,II