Tlačiť
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
526118-1G 526118-5G
SIAL526118-1GEA 42.86 EUR
SIAL526118-1G SIAL526118-5G
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
Mw: 183.64
Teplota varu: 180 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 147…148 °C
Číslo MDL: MFCD00236039
Číslo CAS: 4755-50-4
OSN: 3261
ADR: 8 II