4-(Dimethylamino)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L14176.06
L14176.14
L14176.06EA
59.77
EUR
L14176.06
L14176.14
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride 97%
Purity: 97%
CAS No.: 4755-50-4
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 1100858
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236039
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO Teplota varu: 180 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 142…148 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00236039 Číslo CAS: 4755-50-4 OSN: 3261 ADR: 8,II |