Tlačiť
Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Benzoic acid chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
B12695-1L B12695-2.5L B12695-25ML
SIALB12695-1LEA 74.9 EUR
SIALB12695-1L SIALB12695-2.5L SIALB12695-25ML
Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzoylchlorid
Vzorec: C₇H₅ClO
Mw: 140.57
Teplota varu: 197.2
Teplota tavenia: ∼–0.6 °C
Hustota: 1.2023 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000653
Číslo CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
OSN: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113