Tlačiť
Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Benzoic acid chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
259950-1L 259950-250ML 259950-5ML
SIAL259950-1LEA 219.51 EUR
SIAL259950-1L SIAL259950-250ML SIAL259950-5ML
Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzoylchlorid
Vzorec: C₇H₅ClO
Mw: 140.57
Teplota varu: 197.2
Teplota tavenia: ∼–0.6 °C
Hustota: 1.2023 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000653
Číslo CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
OSN: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113