Tlačiť
Benzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Benzoic acid chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01804.0100 8.01804.1000
8.01804.0100EA 30.93 EUR
8.01804.0100 8.01804.1000
Benzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzoylchlorid
Vzorec: C₇H₅ClO
Teplota varu: 197,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼–0,6 °C
Hustota: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000653
Číslo CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
OSN: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01113
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -0.6 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 197.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5537 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 27 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material