Tlačiť
Benzoyl bromide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
160950050 160950250 160951000
ACRO160950050EA 37.41 EUR
ACRO160950050 ACRO160950250 ACRO160951000
Benzoyl bromide 97%
Benzoyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrO
Mw: 185.02
Teplota varu: 218…219 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 1.57 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000112
Číslo CAS: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %