Tlačiť
4-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acedoben
A12711.18 A12711.30
A12711.18EA 64.58 EUR
A12711.18 A12711.30
4-Acetamidobenzoic acid ≥98%
4-Acetamidobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 556-08-1 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 390602
Vzorec: C₉H₉NO₃
Teplota varu: 399 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 261 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002534
Číslo CAS: 556-08-1
EINECS: 209-114-7