Tlačiť
4-Acetamidobenzoic acid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Acedoben
158430250 158431000
ACRO158430250EA 57.36 EUR
ACRO158430250 ACRO158431000
4-Acetamidobenzoic acid 99+%
4-Acetamidobenzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₃
Teplota varu: 399 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 255…262 °C
Číslo MDL: MFCD00002534
Číslo CAS: 556-08-1
EINECS: 209-114-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 262 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (In dilute NH4OH)