Tlačiť
3-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Acetamidobenzoic Acid, 3-Acetylaminobenzoic acid
A15902.14 A15902.22
A15902.14EA 37.13 EUR
A15902.14 A15902.22
3-Acetamidobenzoic acid ≥98%
3-Acetamidobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 587-48-4 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 249-252° Beilstein Reference: 2210867
Vzorec: C₉H₉NO₃
Mw: 179.18
Teplota tavenia: 249…252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013983
Číslo CAS: 587-48-4
EINECS: 209-600-9