4-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
A14081.14
A14081.03
A14081.06
A14081.14EA
862.01
EUR
A14081.14
A14081.03
A14081.06
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 49584-26-1
Molecular Formula: C7H4ClNO2S
Formula Weight: 201.63
Melting Point: 107-110°
Beilstein Reference: 777939
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00052337
Vzorec:
C₇H₄ClNO₂S Teplota tavenia: 107…110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052337 Číslo CAS: 49584-26-1 OSN: 3261 ADR: 8,II |