Tlačiť
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Cyanobenzene-1-sulphonylchloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
638358-1G 638358-5G
SIAL638358-1GEA 0 EUR
SIAL638358-1G SIAL638358-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₂S
Číslo MDL: MFCD00203480
Číslo CAS: 56542-67-7
OSN: 3261
ADR: 8,II